Learn More
Bernsteinsäure, ACS, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11404682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11404682 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11404682 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219144980
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
CAS 110-15-6
Farbe Weiß
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Summenformel C4H6O4
MDL-Nummer MFCD00002789
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-Name Butandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formelmasse 118.09