Learn More
Bernsteinsäure, BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577824 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15577824 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15577824 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 034605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für Labor, Forschung oder Fertigung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bernsteinsäure (Succinylsäure)
CAS 110-15-6
Schmelzpunkt 185.0 °C bis 191.0 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Summenformel C4H6O4
MDL-Nummer MFCD00002789
Synonym Bernsteinsäure, Dihydrofumarsäure, Bernsteininsäure, Wermutsäure, Succinat, Ethylensuccinsäure, 1,2-Ethandicarboxylsäure, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-Name Butandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formelmasse 118.09
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Menge 2.5 kg
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Pulver
Relative Dichte 1 l = 1.57 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinic acid