Learn More
Bernsteinsäure, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11403733 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403733 500 g 500 Gramm
10724771 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11403733
Marke: Fisher Chemical S/8522/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 185°C
Farbe Weiß
pH 2.7
Siedepunkt 235°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 118.09g/mol
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bernsteinsäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.