Learn More
Bernsteinsäure-Dinatrium-Hexahydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486332 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11486332 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11486332 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210292991
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie es als TCA (Krebs-Zyklus)-Supplementierung in Zellkulturanwendungen. Bernsteinsäure-Dinatrium-Hexahydrat, MP Biomedicals (auch bekannt als Natriumsuccinat-Dibasisch-Hexahydrat) kann zur Untersuchung der Röntgenkristallographie, der Proteinstrukturanalyse, der Proteomik und der Optimierung verwendet werden.
  • Studium der Röntgenkristallographie, Proteinstrukturanalyse, Proteomik und Optimierungsreagenzien
  • Ermitteln Sie anhand kalorimetrischer und diffraktometrischer Daten den sequenziellen Kristallisationsprozess von Pufferkomponenten und die daraus resultierende pH-Wert-Änderung in gefrorenen Lösungen.
  • Einblicke in den Mechanismus von Pseudomonas dacunhae-Aspartat liefernβ -Decarboxylase aus der Kinetik des Stopped-Flow-Verfahrens mit schnellem Scanning
Spezifikation
CAS 6106-21-4
Menge 1 kg
Physikalische Form Kristallpulver
Summenformel C4H16Na2O10
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (100 mg/ml, klare und farblose Lösung).
InChI-Schlüssel ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;butandioat;hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 270.142
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Formelmasse 270.1
Reinheit (%) ≥ 98%