Learn More
Bernsteinsäure, Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15562373 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15562373 100 g 100 Gramm
15572373 500g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15562373 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.80 €
    26.65 € / 100 Gramm
    Sparen 4.15 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-90-3
Summenformel C4H4Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 162.052
InChI-Schlüssel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-Name Dinatrium, Butandioat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid disodium salt
Schmelzpunkt > 300,0 °C
pH 6 bis 9 (0,4 mol sol)
Verlust bei Trocknung Max. 0,3 %
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel NaO2CCH2CH2CO2Na
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:300 g/l (25 °C).
Formelmasse 162.05
Güte Biochemie
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.