Learn More
Succinsäure, hochrein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714581 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10714581 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10714581
Marke: Fisher Chemical S/8520/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 110-15-6
Schmelzpunkt 185°C
Farbe Weiß
pH 2.7
Siedepunkt 235°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C4H6O4
MDL-Nummer MFCD00002789
Menge 500 g
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-Name Butandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formelmasse 118.09g/mol
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.