Learn More
Succinylsäure, freie Säure, ≥ 99 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15865338 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15865338
Marke: Thermo Scientific J21900.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.088
MDL-Nummer MFCD0000278
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Siedepunkt 235°C
Strukturformel HOOCCH2CH2COOH
Beilstein 1754069
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1.56
Menge 5 kg
Flammpunkt >110°C
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1.56