Learn More
Bernsteinsäuremonobenzylester, TRC
Artikelnummer. 30410483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410483 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410483 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68879810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic Acid Monobenzyl Ester
CAS 103-40-2
Summenformel C11 H12 O4
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name 4-Oxo-4-phenylmethoxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 208.211
Formelmasse 208.074