Learn More
Bernsteinsäuremonobenzylester, TRC
Artikelnummer. 30416706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416706 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS688798100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic Acid Monobenzyl Ester
CAS 103-40-2
Summenformel C11 H12 O4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name 4-Oxo-4-phenylmethoxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 208.211
Formelmasse 208.074