Learn More
Succininsäure, TRC
Artikelnummer. 30004221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004221 50 g 50 Gramm
30004077 5 g 5 Gramm
30006450 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68876550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
Synonym Succinic Acid, Butanedioic acid, Succinic acid (8CI), 1,2-Ethanedicarboxylic acid, 1,4-Butanedioic acid, A 12084, Amber acid, Asuccin, Biosuccinium, Biosuccinium SA, Dihydrofumaric acid, Katasuccin, NSC 106449, NSC 25949, S 3674, Wormwood acid, Yantar-antitox
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formelmasse 118.0266
Menge 50 g