Learn More
Bernsteinsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464943 250 g 250 Gramm
11443960 500 g 500 Gramm
11454943 1000 g 1000 Gramm
11474943 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464943 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12245.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.90 €
    45.65 € / 250 Gramm
    Sparen 5.25 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Succinanhydrid wird als Leimungs- und Kurativmittel für Epoxidharz verwendet. Es wirkt als Additiv in der Papierproduktion. Es wird bei der Herstellung kovalent quervernetzter oxidierter Alginat- und N-Succinylchitosanhydrogele verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für funktionalisierte Oxidoberflächen auf Chips und für Polyesterharze. Darüber hinaus findet es Anwendung in Kosmetika, Pharmazeutika und Beschichtungen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Löslich in Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und Alkohol. Schwer löslich in Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-30-5
Summenformel C4H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 100.07
MDL-Nummer MFCD00005525
InChI-Schlüssel RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
IUPAC-Name Oxolan-2,5-Dion
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material Succinic Anhydride
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Siedepunkt 261°C
Dichte 1.572
Menge 250 g
Flammpunkt 157°C (314°F)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Beilstein 108441
Merck Index 148870
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Formelmasse 100.07
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Succinic anhydride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinic anhydride