Learn More
Bernsteinsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474943 5000 g 5000 Gramm
11464943 250 g 250 Gramm
11443960 500 g 500 Gramm
11454943 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11474943 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12245.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Succinanhydrid wird als Leimungs- und Kurativmittel für Epoxidharz verwendet. Es wirkt als Additiv in der Papierproduktion. Es wird bei der Herstellung kovalent quervernetzter oxidierter Alginat- und N-Succinylchitosanhydrogele verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für funktionalisierte Oxidoberflächen auf Chips und für Polyesterharze. Darüber hinaus findet es Anwendung in Kosmetika, Pharmazeutika und Beschichtungen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Löslich in Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und Alkohol. Schwer löslich in Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-30-5
Summenformel C4H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 100.07
MDL-Nummer MFCD00005525
InChI-Schlüssel RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
IUPAC-Name Oxolan-2,5-Dion
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic anhydride
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Siedepunkt 261°C
Dichte 1.572
Menge 5000 g
Flammpunkt 157°C (314°F)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Beilstein 108441
Merck Index 148870
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Formelmasse 100.07
Reinheit (%) 99%