Learn More
Bernsteinsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10744353 5 g Glasflasche 5 Gramm
10639803 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10786874 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10417000 1 kg Kunststoffflasche -
11906171 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10744353 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158760050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Succinanhydrid, 99 %, C4H4O3, CAS-Nummer 108-30-5, 2,5-Diketotetrahydrofuran, 2,5-Furandion, Dihydro, Butandioic Anhydrid, Dihydro-2,5-Furandion, Dihydrofuran-2,5-dion, Rikacid sa, Succinsäure-Anhydrid, Succinanhydrid, Succinylanhydrid, Succinylenoxid, 1 kg, 17,407, 261,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-30-5
Summenformel C4H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 100.07
MDL-Nummer MFCD00005525
InChI-Schlüssel RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
IUPAC-Name Oxolan-2,5-Dion
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic anhydride
Schmelzpunkt 116.0°C to 120.0°C
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Viskosität 3 mPa.s (125°C)
Beilstein 17,407
Fieser 04,468
Merck Index 15,9
Siedepunkt 261.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride and,alcohol,slightly soluble in ether,20g/L benzene (20°C)
Formelmasse 100.07
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.