Learn More
Succinophenone (Diphenacyl), Mikromol™
Artikelnummer. 30049383
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049383 100 mg 100 Milligramm
30050489 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049383 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0039.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Succinophenone (Diphenacyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinophenone (Diphenacyl)
CAS 495-71-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Succinophenone (Diphenacyl)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H14 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Succinophenone, Diphenacyl
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(CCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1,4-diphenylbutane-1,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Menge 100 mg
Formelmasse 238.0994 g/mol