Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucralose, 98 %
Artikelnummer. p-7043271
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15418209 50 g 50 Gramm
15428209 100 g 100 Gramm
15438209 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15418209
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66736.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56038-13-2 | C12H19Cl3O8 | 397.63 g/mol
Sucralose is a non-caloric sugar used as a sweetener that activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors and modulates glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotrophic peptide, and incretin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sucralose ist ein nicht-kalorischer Zucker, der als Süßstoff verwendet wird. Es aktiviert Geschmackserrezeptoren der Typen T1R2/T1R3 aktiviert und moduliert Glukagon-ähnliche Peptide, 1-Glucoseabhängige insulinotrophe Peptide sowie die Sekretion von Inkretinen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für die Verwendung in Lebensmitteln, Kosmetika oder diagnostischen und therapeutischen Anwendungen bei Tieren oder Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56038-13-2
Summenformel C12H19Cl3O8
Molekulargewicht (g/mol) 397.63
MDL-Nummer MFCD03648615
InChI-Schlüssel BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Synonym sucralose, trichlorosucrose, splenda, 1',4,6'-trichlorogalactosucrose, unii-96k6uq3zd4, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, trichlorogalactosucrose, trichlorogalacto-sucrose, aspasvit
PubChem CID 71485
ChEBI CHEBI:32159
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R,6R)-2-{[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy}-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sucralose
Schmelzpunkt 130°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 50 g
Beilstein 3654410
Merck Index 14,8880
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water.
Formelmasse 397.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver