Learn More
Sucrose-Standardlösung Brix, 50 %
Artikelnummer. 12653166 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Konzentration:
50%
60% Sucrose
Packungsgröße:
15 Milliliter
Artikelnummer. Konzentration unitSize
12653166 50% 15 Milliliter
12673166 60% Sucrose 15 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 12653166
Marke: Reagecon BS50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stabilisiert für eine verlängerte Haltbarkeit von 12 Wochen. Reagecon™ Brix-Standard, 60 %, ICUMSA-konform, ist eine Serie gebrauchsfertiger Brechungsindexstandards für Saccharose in einer praktischen Tropfflasche für die Verwendung mit allen Arten von Refraktometern. Testergebnisse nach ISO 17025 akkreditiert und hergestellt nach ISO-Leitfaden 34.
Diese Saccharosestandardlösung enthält hochreine Rohzutaten, kann mit jedem beliebigen Refraktometer verwendet werden, ist stabilisiert, hat eine längere Haltbarkeit von 12 Wochen und wird gemäß den ICUMSA-Richtlinien hergestellt.
  • Gravimetrisch nach Gewichtsanteilen zubereitet: Sowohl die gelöste Substanz (Saccharose) als auch das Lösungsmittel (Wasser) werden auf einer Waage gewogen, die mit nachverfolgbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde
  • Das Waagenkalibrierzertifikat wird nach ISO 17025 zur Kalibrierung von nicht automatischen Waagen ausgestellt (INAB-Ref.: 265C)
  • Der Brix-Wert wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten, temperaturgesteuerten Refraktometer unter Verwendung von hochreinen, ISO-Guide-34-zugelassenen Brix-Standards überprüft.
Spezifikation
Konzentration 50%
Menge 15 mL