Learn More
Descripción
Diese Saccharosestandardlösung enthält hochreine Rohzutaten, kann mit jedem beliebigen Refraktometer verwendet werden, ist stabilisiert, hat eine längere Haltbarkeit von 12 Wochen und wird gemäß den ICUMSA-Richtlinien hergestellt.
- Gravimetrisch nach Gewichtsanteilen zubereitet: Sowohl die gelöste Substanz (Saccharose) als auch das Lösungsmittel (Wasser) werden auf einer Waage gewogen, die mit nachverfolgbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde
- Das Waagenkalibrierzertifikat wird nach ISO 17025 zur Kalibrierung von nicht automatischen Waagen ausgestellt (INAB-Ref.: 265C)
- Der Brix-Wert wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten, temperaturgesteuerten Refraktometer unter Verwendung von hochreinen, ISO-Guide-34-zugelassenen Brix-Standards überprüft.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Sucrose |
| Beschreibung | Meets ICUMSA guidelines, Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34 |
| Verpackung | Tropfflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 60% Sucrose |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Refraktometer aller Marken |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |
| Solvent or Matrix | Water |
| Menge | 15 mL |
| Formelmasse | 342.3g/mol |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?