Learn More
Sucrose-Standardlösung Brix, 50 %
Artikelnummer. p-8014532 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Konzentration:
50%
60% Sucrose
Packungsgröße:
15 Milliliter
Artikelnummer. 12653166
Marke: Reagecon BS50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stabilisiert für eine verlängerte Haltbarkeit von 12 Wochen. Reagecon™ Brix-Standard, 60 %, ICUMSA-konform, ist eine Serie gebrauchsfertiger Brechungsindexstandards für Saccharose in einer praktischen Tropfflasche für die Verwendung mit allen Arten von Refraktometern. Testergebnisse nach ISO 17025 akkreditiert und hergestellt nach ISO-Leitfaden 34.
Diese Saccharosestandardlösung enthält hochreine Rohzutaten, kann mit jedem beliebigen Refraktometer verwendet werden, ist stabilisiert, hat eine längere Haltbarkeit von 12 Wochen und wird gemäß den ICUMSA-Richtlinien hergestellt.
  • Gravimetrisch nach Gewichtsanteilen zubereitet: Sowohl die gelöste Substanz (Saccharose) als auch das Lösungsmittel (Wasser) werden auf einer Waage gewogen, die mit nachverfolgbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde
  • Das Waagenkalibrierzertifikat wird nach ISO 17025 zur Kalibrierung von nicht automatischen Waagen ausgestellt (INAB-Ref.: 265C)
  • Der Brix-Wert wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten, temperaturgesteuerten Refraktometer unter Verwendung von hochreinen, ISO-Guide-34-zugelassenen Brix-Standards überprüft.
Spezifikation
Konzentration 50%
Menge 15 mL