Learn More
Saccharose, AR-zertifiziert für Analysen, erfüllt analytische Spezifikationen gemäß europäischer Pharmakopöe, BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254590 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10254590 3 kg Kunststoffpulverbehälter 3 Kilogramm
10346150 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10634932 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10020440 5 kg Plastikfass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10254590 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/8600/63
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
C12H22O11, CAS-Nr. 57-50-1, Amerfand, Rohrzucker, D-Saccharose, Saccharose, Saccharum, Zucker, Haushaltszucker, weißer Zucker, 1 kg, CHEBI:17992, Weiß, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
C12H22O11, CAS-Nummer 57-50-1, amerfand, Rohrzucker, D-Saccharose, Rohrzucker, Saccharose, Saccharum, Saccharose, Zucker, Tischzucker, Weißzucker, 1 kg, CHEBI:17992, weiß, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Schmelzpunkt °190 C
Farbe Weiß
pH 6,5 bis 7,5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 3 kg
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 342,29 g/mol
Physikalische Form Fest