Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Saccharose |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 500 g |
| Relative Dichte | 1 l = 1.59 kg |
| Formelmasse | 342.3 |
| Güte | Multi-Kompendium/NF |
| Physikalische Form | Kristalle |