Learn More
Sucrose, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675923 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 16675923
Marke: Honeywell Fluka 84100H250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Mikrobiologie, ACS-Reagenz, ≥ 99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Spezifikation
Verlust bei Trocknung Max. 0.03 %
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.0 to 100.0%
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics
Physikalische Form Solid