Learn More
Saccharose, molekularbiologische Qualität, Hochrein, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15895338 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15895338 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15885338 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15805348 25 kg Kunststoffflasche 25 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15895338
Marke: Thermo Scientific J21938.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sucrose
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 kg
Relative Dichte 1.58
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 342.30
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallpulver