Learn More
Saccharose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491771 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491771 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491771 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02190271.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet. Saccharose, MP Biomedicals Es handelt sich um ein einfaches Kohlenhydrat, das aus Rohrzucker isoliert wird; es ist nicht synthetisch. Saccharose ist ein Disaccharid, das aus Glucose und Fructose besteht und zur Herstellung von Dichtegradienten, Kulturmedien und
Saccharose kann zur Herstellung von Dichtegradienten für die Zell-/Organellentrennung verwendet werden. Der Brechungsindex der Lösung steht in direktem Zusammenhang mit der Dichte. Darüber hinaus kann Saccharose als Ergänzungsmittel in Pflanzen-, Insekten- und Bakterienkulturmedien verwendet werden. Es kann auch in verschiedenen enzymatischen Assays verwendet werden.
Spezifikation
CAS 57-50-1
Extinktion A50%/260 ≤0,15; A50%/280 ≤0,15 (Lit.)
Schmelzpunkt 177 °C bis 187 °C
Dichte 1,587 bei 25 °C (Wasser=1) (Lit.)
Summenformel C12H22O11
MDL-Nummer MFCD00006626
Menge 500 g
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (1 g/0,5 ml bei 25 °C; 1 g/0,2 ml kochendes Wasser), Ethanol (1 g/170 ml) oder Methanol (1 g/100 ml); mäßig löslich in Glycerol oder Pyridin.
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Optische Drehung 66.0° ±5 (H2O, NH4OH)
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Formelmasse 342.30
Reinheit (%) ≥95 %
Güte Nicht verfügbar
Physikalische Form Kristallpulver