Learn More
Saccharoseoctaacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229329 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10742792 5 g Glasflasche 5 Gramm
10752792 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10677571 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
11996901 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10742792
Marke: Thermo Scientific Acros 419790050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 126-14-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-14-7
Summenformel C28H38O19
Molekulargewicht (g/mol) 678.59
InChI-Schlüssel ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Synonym sucrose octaacetate, octaacetylsucrose, octa-o-acetylsucrose, d-+-sucrose octaacetate, fema no. 3038, sucrose octaacetate nf, d-+-saccharose octaacetate, 2,3,4,6,1',3',4',6'-octa-o-acetylsucrose, alpha-d-glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-fructofuranosyl, tetraacetate
PubChem CID 31340
IUPAC-Name [(2 R,3 R,4 S,5 R,6 R)-3,4,5 -triacetyloxy-6 -[(2 S,3,4 R,5 R)-3,4 -Diacetyloxy-2,5 -bis(acetyloxymethyl)oxolan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sucrose octaacetate
Schmelzpunkt >78.0°C
Farbe Creme-Weiß bis Weiß
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 250.0°C (1.0 mmHg)
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,9013
Relative Dichte 1.28
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,acetone,benzene,90g/l in ethanol
Formelmasse 678.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver