Learn More
Sucrosestearat – 70 % Monostearat, TRC
Artikelnummer. 30012442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012442 5 g 5 Gramm
30010167 50 g 50 Gramm
30011230 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6990385G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25168-73-4
Summenformel C30 H56 O12
Molekulargewicht (g/mol) 608.76
Synonym alpha-D-Glucopyranoside beta-D-fructofuranosyl monooctadecanoate, Sucrose monostearate, Stearic acid monoester with sucrose, NSC 192745, Ryoto S 1670, Ryoto Sugar Ester MO-C 18, Ryoto Sugar Ester S 1670, S 1670, Saccharose monostearate, Stearic acid sucrose ester, Sucrapan S, Sucrose monooctadecanoate, Sucrose monostearic acid ester, Sugar Ester S 1670, Surfhope SE Pharma J-1809
IUPAC-Name [(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyloctadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@]1(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-D-Glucopyranoside beta-D-fructofuranosyl monooctadecanoate
Menge 5 g