Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharosestearat
Artikelnummer. 15438369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438369 25 g 25 Gramm
15428369 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438369 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66845.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25168-73-4 | C30H56O12 | 608.766 g/mol
Sucrose stearate is used as an emulsifier in many beauty applications and cosmetics such as makeup products, cleansing formulas. Emulsifiers aid the blending of water and fatty substances, a common ingredient in many foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Saccharosestearat wird als Emulgator in vielen Schönheitsanwendungen und Kosmetika wie Make-up-Produkten und Reinigungsformeln verwendet. Emulgatoren unterstützen das Mischen von Wasser und fetthaltigen Substanzen, einem in vielen Lebensmitteln üblichen Inhaltsstoff.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol bei 75° °C.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25168-73-4
Summenformel C30H56O12
Molekulargewicht (g/mol) 608.766
MDL-Nummer MFCD00152822
InChI-Schlüssel SZYSLWCAWVWFLT-UTGHZIEOSA-N
Synonym sucrose stearate, sucrose, 1-stearate, unii-58rp7ju52k, sucrose stearate ester, alpha-d-glucopyranoside, 1-o-1-oxooctadecyl-beta-d-fructofuranosyl, 1-o-stearoyl-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside, unii-274kw0o50m component, unii-d0951ov2o1 component, unii-l98x941w2b component, 2s,3s,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-2-yl methyl octadecanoate
PubChem CID 9898327
IUPAC-Name [(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-2-yl]methyloctadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1(C(C(C(O1)CO)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sucrose stearate
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol at 75°C.
Formelmasse 608.75
Physikalische Form Pulver