Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, hochrein, 99 %
Artikelnummer. 15406299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406299 500 g 500 Gramm
15496289 100 g 100 Gramm
15416299 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406299 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64270.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.41 €
    42.65 € / 500 Gramm
    Sparen 8.76 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Saccharose wird zur Herstellung von Dichtegradienten für die Trennung von Zellen und Organellen verwendet. Darüber hinaus kann Saccharose als Ergänzungsmittel in Pflanzen-, Insekten- und Bakterienkulturmedien verwendet werden. Es kann auch in verschiedenen enzymatischen Assays verwendet werden. Saccharose wird in der Molekularbiologie zur Herstellung von Dichtegradienten verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1970 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Farbe Weiß
Dichte 1.58
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(1970g/L).
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin