Learn More
Buerkle™ Saugköpfe für Mini ViscoSampler™
Artikelnummer. 10544041 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Bohrer (2 mm)
Bohrer (4 mm)
Bohrer (6 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10544041 Bohrer (4 mm) -
10772521 Bohrer (2 mm) -
10329920 Bohrer (6 mm) 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10544041
Marke: Buerkle™ 53411004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die V4A Mini ViscoSampler Saugspitzen sind austauschbar und in verschiedenen Größen erhältlich.
Auswechselbare Saugspitzen für Mini ViscoSampler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Saugspitze
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Saugbohrer (4 mm)
Größe Bohrer (4 mm)
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-ViscoSampler