Learn More
Buerkle™ Saugköpfe für Mini ViscoSampler™
Artikelnummer. 10772521 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Bohrer (2 mm)
Bohrer (4 mm)
Bohrer (6 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
10772521 Bohrer (2 mm) -
10544041 Bohrer (4 mm) -
10329920 Bohrer (6 mm) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772521 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53411002
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Der V4A-Saugkopf aus Edelstahl ist ein austauschbarer Saugkopf zur Verwendung mit Buerkle™ Mini ViscoSampler Die
Auswechselbare Saugspitzen für Mini ViscoSampler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Saugspitze
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Saugbohrer (2 mm)
Größe Bohrer (2 mm)
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-ViscoSampler