Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudanschwarz B, zertifiziert
Artikelnummer. 10198180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10198180 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10198180 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 419830100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.05 €
    30.65 € / 10 Gramm
    Sparen 6.40 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan Black B, certified
Schmelzpunkt 120.0°C to 124.0°C
Namenshinweis certified
CAS 4197-25-5
Verpackung Glasflasche
Summenformel C29H24N6
MDL-Nummer MFCD00006919
Synonym C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Menge 10 g
InChI-Schlüssel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen
Molekulargewicht (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Formelmasse 456.54