Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sudan Black B |
| CAS | 4197-25-5 |
| Summenformel | C29H24N6 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Schlüssel | YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
| IUPAC-Name | (2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 456.553 |
| PubChem CID | 61336 |
| Formelmasse | 456.55 |