Learn More
Sudan Black B, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11444411 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11444411 25 g
11434411 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444411 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215208825
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456.553 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 4197-25-5
Summenformel C29H24N6
Molekulargewicht (g/mol) 456.553
InChI-Schlüssel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Solvent Black 3
PubChem CID 61336
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan Black B
Menge 25 g
Formelmasse 456.5