Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan I
Artikelnummer. 10133240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10133240 25 g Glasflasche 25 Gramm
10685382 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133240 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 147060250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 842-07-9 | C16H12N2O | 248.285 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 842-07-9
Summenformel C16H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 248.285
MDL-Nummer MFCD00003911
InChI-Schlüssel ZONYAPYTDIVJGG-VLGSPTGOSA-N
Synonym C.I. 12055, 1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
PubChem CID 5858445
IUPAC-Name (1Z)-1-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan I
Schmelzpunkt 131.0°C to 133.0°C
Beilstein 16, IV, 228
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. at approximately 418 and 476nm (in ethanol)
Formelmasse 248.28
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 500 min. (at 476nm, in ethanol)
Farbe Braun oder Orange bis Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan I
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.