Learn More
Sudan III, C.I.26100, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
25g, Glasbehälter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 199°C |
| CAS | 85-86-9 |
| Summenformel | C22H16N4O |
| MDL-Nummer | 3905 |
| InChI-Schlüssel | HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43 |
| IUPAC-Name | 1-[(4-Phenyldiazenylphenyl)Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 352.397 |
| PubChem CID | 6789251 |
| Formelmasse | 352.1382g/mol |
| Show More |