Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan IV
Artikelnummer. 11454823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454823 100 g 100 Gramm
11444823 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454823 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A12181.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85-83-6 | C24H20N4O | 380.45 g/mol
Useful as a stain for fat in animal tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-83-6
Summenformel C24H20N4O
Molekulargewicht (g/mol) 380.45
MDL-Nummer MFCD00003893
InChI-Schlüssel KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
Synonym C.I. 26105; Scarlet Red
PubChem CID 6797604
IUPAC-Name (1Z)-1-(2-{2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-yliden)-1,2-dihydronaphthalin-2-on
SMILES CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan IV
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Merck Index 14,8393
Menge 100 g
Formelmasse 380.45
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan IV
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sudan IV