Learn More
Sudan IV-d6, TRC
Artikelnummer. 30425062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425062 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30425062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6889225MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan 4 D6
CAS 1014689-18-9
Summenformel C24 2H6 H14 N4 O
Menge 5 mg
Synonym 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-, 1-[2-[2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol
InChI-Formel InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3C)N=Nc4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC-Name 3,4,5,6,7,8-Hexadeuterio-1-[(E)-[2-Methyl-4-[(E)-(2-Methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalin-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 386.48
Formelmasse 386.2014