Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sudan IV |
| CAS | 85-83-6 |
| Summenformel | C24H20N4O |
| MDL-Nummer | MFCD00003893 |
| Synonym | Fett Ponceau, Lipid-Purpurrot |
| InChI-Schlüssel | KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N |
| SMILES | CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C |
| IUPAC-Name | 1-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 380.45 |
| PubChem CID | 6797604 |
| Mehr anzeigen |