Learn More
Sudan Orange G, TRC
Artikelnummer. 30426508
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426508 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS688925100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan Orange G
CAS 2051-85-6
Summenformel C12 H10 N2 O2
Menge 100 mg
Synonym Sudan Orange G, 2,4-Dihydroxyazobenzene, 1,3-Benzenediol','4-(2-phenyldiazenyl)- (ACI), 1,3-Benzenediol','4-(phenylazo)- (9CI), 4-(2-Phenyldiazenyl)-1,3-benzenediol (ACI), C.I. Solvent Orange 1 (7CI','8CI), Sudan G (6CI), 1504 Yellow, 2,4-Dibenzeneazoresorcinol, 2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, Benzeneazoresorcinol, C.I. 11920, C.I. Food Orange 3, Ceres Orange, Ceres Orange G, Ceres orange GN, Cerisol Yellow GR, Fast Oil Orange T, Fast Oil Yellow 2G, Fast Oil Yellow G, Fat Orange A, Fat Orange G, Fat Orange GS, Fat Orange RG, Fat Victoria Yellow D, Grasol Yellow RSF, Hexacol Oil Yellow GG, Lacquer Orange V 3G, NSC 7949, Oil Orange 4G, Oil Orange G, Oil Orange MO, Oil Orange MON, Oil Orange MON Extra, Oil Yellow G Extra, Oil Yellow GG, Oil-sol. Yellow Zh, Orange Au Gras W 2201, Organol Orange 2J, Plastoresin Orange F 3A, Resinol Orange G, Solvent Orange 1, Sudan Orange G, Sudan Yellow AR, Tertrogras Orange SG, Yellow M Soluble in Grease
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H
SMILES Oc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(O)c1
IUPAC-Name 4-[(E)-Phenyldiazenyl]benzol-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Formelmasse 214.0742