missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUG1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18026785 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18026785 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18026785

Marke: Novus Biologicals NB1002572

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SUG1 Polyclonal specifically detects SUG1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SUG1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Zusammensetzung TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_002796.4
Gen-Alias MSUG1 protein, p45, p45/SUG26S protease regulatory subunit 8, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 5, proteasome 26S ATPase subunit 5, Proteasome 26S subunit ATPase 5, Proteasome subunit p45, S8, SUG-1, SUG126S proteasome AAA-ATPase subunit RPT6, Tat-binding protein homolog 10, TBP10, thyroid receptor interactor 1, TRIP1Thyroid hormone receptor-interacting protein 1
Gensymbole PSMC5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human Thyroid Receptor Interactor 1 using the numbering given in entry NP_002796.4 (GeneID 5705).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5705
Testspezifität Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Panda, Orangutan, Gorilla, Chimpanzee, West Indian ocean coelacanth, White-tufted-ear marmoset, Crab-eating macaque and Northern white-cheeked gibbon.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.