missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SUG1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-35357-20ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SUG1 Polyclonal antibody specifically detects SUG1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| SUG1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| MSUG1 protein, p45, p45/SUG26S protease regulatory subunit 8, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 5, proteasome 26S ATPase subunit 5, Proteasome 26S subunit ATPase 5, Proteasome subunit p45, S8, SUG-1, SUG126S proteasome AAA-ATPase subunit RPT6, Tat-binding protein homolog 10, TBP10, thyroid receptor interactor 1, TRIP1Thyroid hormone receptor-interacting protein 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 127-406 of human SUG1 (NP_002796.4).,, Sequence:, LPNKVDPLVSLMMVEKVPDSTYEMIGGLDKQIKEIKEVIELPVKHPELFEALGIAQPKGVLLYGPPGTGKTLLARAVAHHTDCTFIRVSGSELVQKFIGEGARMVRELFVMAREHAPSIIFMDEIDSIGSSRLEGGSGGDSEVQRTMLELLNQLDGFEATKNIKVIMATNRIDILDSALLRPGRIDRKIEFPPPNEEARLDILKIHSRKMNLTRGINLRKIAELMPGASGAEVKGVCTEAGMYALRERRVHVTQEDFEMAVAKVMQKDSEKNMSIKKLWK | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 5705 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur