Learn More
SUGT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen SUGT1
Konzentration 0.22 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16858913
Unterlagen ansehen
Proteintech
11675-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16848913
Unterlagen ansehen
Proteintech
11675-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This gene is homologous to the yeast gene SGT1, which encodes a protein involved in kinetochore function and required for the G1/S and G2/M transitions. Complementation studies suggest that the human protein has similar functions. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
SUGT1
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
B0BN85, Q9CX34, Q9Y2Z0
10910, 290408, 67955
SUGT1 Fusion Protein Ag2275
Primary
-20°C
SUGT1
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Protein 40 6 3, SGT1, SUGT1
Sugt1
IgG
Antigen Affinity Chromatography