Learn More
Sulbactam, TRC
Artikelnummer. 30137138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137138 1 g 1 Gramm
30134988 25 g 25 Gramm
30007031 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6889701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68373-14-8
Summenformel C8 H11 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 233.24
Synonym Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
IUPAC-Name (2S,5R)-3,3-Dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]Heptan-2-Carbonsäure
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulbactam
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Formelmasse 233.0358
Reinheit (%) >95%