Learn More
Sulbutiamine, TRC
Artikelnummer. 30138684
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138684 50 g 50 Gramm
30134178 5 g 5 Gramm
30008882 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68925050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3286-46-2
Summenformel C32 H46 N8 O6 S2
Molekulargewicht (g/mol) 702.89
Synonym Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1'-[dithiobis[3-[1-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]ethylidene]-3,1-propanediyl]] ester, Isobutyric acid, diester with N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide] (7CI,8CI), Propanoic acid, 2-methyl-, dithiobis[3-[1-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]ethylidene]-3,1-propanediyl] ester (9CI), Formamide, N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, diisobutyrate (ester) (8CI), Arcalion Forte, Bisibuthiamine, Bisibutiamine, O-Isobutyroylthiamine disulfide, O-Isobutyrylthiamine disulfide, Sulbutiamine, Vitaberin
IUPAC-Name [(Z)-4-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-formylamino]-3-[[(Z)-2-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-formylamino]-5-(2-methylpropanoyloxy)pent-2-en-3-yl]disulfanyl]pent-3-enyl] 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(=O)OCC\C(=C(/C)\N(Cc1cnc(C)nc1N)C=O)\SS\C(=C(\C)/N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O)\CCOC(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulbutiamine
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C32H46N8O6S2/c1-19(2)31(43)45-11-9-27(21(5)39(17-41)15-25-13-35-23(7)37-29(25)33)47-48-28(10-12-46-32(44)20(3)4)22(6)40(18-42)16-26-14-36-24(8)38-30(26)34/h13-14,17-20H,9-12,15-16H2,1-8H3,(H2,33,35,37)(H2,34,36,38)/b27-21-,28-22-
Formelmasse 702.2982