Learn More
Sulfacetamid-Natrium-Monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17989504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17989504 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17989504 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1087.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sulfacetamid-Natrium-Monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfacetamide sodium salt
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N2 Na O3 . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
SMILES O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Molekulargewicht (g/mol) 236.22
Menge 500 mg