Learn More
Sulfacetamid-Natriumsalz-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30427546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427546 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427546 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68896510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Summenformel C8H9N2O3S.H2O.Na
Menge 10 g
Synonym Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name Natrium;Acetyl-(4-aminophenyl)sulfonylazanid;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 254.2387
Formelmasse 254.0337