missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfacetamid-Natriumsalz-Monohydrat, TRC

Artikelnummer. 30419971
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419971 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30419971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6889651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Summenformel C8H9N2O3S.H2O.Na
Menge 1 g
Synonym Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name Natrium;Acetyl-(4-aminophenyl)sulfonylazanid;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 254.2387
Formelmasse 254.0337
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.