Learn More
Sulfachlorpyridazin-Natrium, TRC
Artikelnummer. 30428297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428297 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428297 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS689060100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfachlorpyridazine Sodium
CAS 23282-55-5
Summenformel C10H8ClN4NaO2S
Menge 100 mg
Synonym Sulfachloropyridazine Sodium
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2
IUPAC-Name Natrium;(4-Aminophenyl)sulfonyl-(6-chlorpyridazin-3-yl)azanid
Molekulargewicht (g/mol) 306.7
Formelmasse 305.9954