Learn More
Sulfachlorpyridazin-Natrium, TRC
Artikelnummer. 30418157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418157 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6890601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfachlorpyridazine Sodium
CAS 23282-55-5
Summenformel C10H8ClN4NaO2S
Menge 1 g
Synonym Sulfachloropyridazine Sodium
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2
IUPAC-Name Natrium;(4-Aminophenyl)sulfonyl-(6-chlorpyridazin-3-yl)azanid
Molekulargewicht (g/mol) 306.7
Formelmasse 305.9954