Learn More
Sulfadiazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439513 250 g 250 Gramm
11429513 50 g 50 Gramm
11419513 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439513 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12370.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68-35-9 | C10H10N4O2S | 250.276 g/mol
Sulfadiazine is used as an antibacterial. It is a short-acting sulfonamide that is commonly used with pyrimethamine to treat toxoplasmosis in patients with acquired immunodeficiency syndrome. It is also used to treat newborns with congenital infections and to control acute infections when studying murine models of reactivated toxoplasmosis. It is It eliminates bacteria that cause infections by stopping the production of folic acid inside the bacterial cell, and is commonly used to treat urinary tract infections (UTIs)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-35-9
Summenformel C10H10N4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 250.276
MDL-Nummer MFCD00006065
InChI-Schlüssel SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfadiazine, sulphadiazine, sulfapyrimidine, sulfadiazin, sulfazine, sulfadiazene, liquadiazine, sulfapyrimidin, adiazin, adiazine
PubChem CID 5215
ChEBI CHEBI:9328
IUPAC-Name 4-Amino-N-pyrimidin-2-ylbenzolsulfonamid
SMILES C1=CN=C(N=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfadiazine
Schmelzpunkt 253°C to 256°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 250 g
Merck Index 14,8903
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 250.28
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfadiazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.