missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfadiazin-d4, TRC

Artikelnummer. 30410702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410702 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30410702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69905110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfadiazine D4
CAS 1020719-78-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 D4 H6 N4 O2 S
Menge 10 mg
Synonym 4-Amino-N-2-pyrimidinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-2-pyrimidinyl-, Sulfadiazine D4
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
IUPAC-Name 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-pyrimidin-2-ylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 254.302
Formelmasse 254.078
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.